Läs mer
Läs mer
Biospec Products Mini-BeadBeater Zirconia-Silicate Beads
Handla allt Cole Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
450 g (1 lb.)
Förpackningsstorlek:
450g
Beskrivning
- 1 year warranty.
Specifikationer
Specifications
| Type | Beads |
| Material | Zirconia-Silicate |
| Diameter (Metric) | 0.1 to 0.15 mm |
| For Use With (Equipment) | Mini-Bead Beater Glass Mill |
| Quantity | 450 g (1 lb.) |