Learn More
Poulten Graf™ Glass/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispenser
Código de producto. 10519111
Click to view available options
Volume (Metric):
0.4 to 2 mL
1 to 5 mL
10 to 50 mL
2 to 10 mL
20 to 100 mL
40 to 200 mL
6 to 30 mL
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10519111
Marca: Poulten Graf™ 101 08153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Poulten Graf™ Glass/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
For dispensing of pure organic solvents. Poulten Graf™ Glass/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
  • Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
  • Solid dispensing piston made of glass
  • Cylinder coated with plastic to protect against breakage
  • With certificate, individually numbered
  • Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
  • Graduation on the scale is lasered and easy to read
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Especificaciones
Product Type Fortuna Optifix Solvent Dispenser
Material PTFE, Polypropylene, Fiberglass
Volume (Metric) 40 to 200 mL
For Use With (Application) For dispensing solvents
Quantity Each
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado