Få mere at vide
Resch Glas™ Glass Rolled Rim Vials
Artikelnummer. 10252801
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
100 mL
Height (Metric):
31 mm
46 mm
51 mm
53 mm
56 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diameter (Metric) Outer:
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 250
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10252801
Brand: Resch Glas™ 9400220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Tekniske data
Closure Color Natural
Description Rolled rim glass vials with snap-on lid
Diameter (English) Outer 0.8 in.
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 21 mm
Material Soda Lime Glass
Sterility Non-sterile
Volume (Metric) 10 mL
For Use With (Application) A variety of laboratory applications
Height (English) 2 in.
Material (Seal) Polyethylene
Neck Style Rolled Rim
Volume (English) 0.3 oz.
Closure Material Polyethylene
Closure Type Snap Cap
Height (Metric) 51 mm
Quantity 200 Pk.
Type Rolled Rim Vial
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.