Learn More
Cole Parmer™ Glass Stir Rods with Rubber Policeman
Tous les produits Cole Parmer Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
12/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- Borosilicate glass rod.
- Rounded ends.
- Pre-assembled.
- Removable rubber policeman.
- Glass is chemically resistant and can withstand temperatures up to 205°C without rubber policeman.
- Autoclavable.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Includes | Rubber policeman |
| Length (English) | 8 in. |
| Temperature Range (Metric) | Up to 205°C without rubber policeman |
| Material | Glass, Rubber |
| Quantity | 12/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu