Learn More
Hirschmann™ Glass Trapezoidal Volumetric Flask with Polyethylene Stopper
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Standard Taper Joint:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Conditionnement:
Pack of 2
Description
- Blue graduation
- Certified conformity, with dated batch identification
- Trapezoidal
- Standard ground and PE stopper
- Calibrated for IN, DIN EN ISO 1042
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Closure Material | Polyethylene |
| Capacity (Metric) | 1 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | 60 mm |
| Limit of Error | ±0.025 mL |
| Standard Taper Joint | 7/16 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0.025 mL |
| Graduated | Yes |
| Class | A |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu