Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground
Product Code. 12608675
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard Taper Joint:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12608675
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2820375
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground, blue graduation
  • Without stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch information
Spécification
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042
Capacity (Metric) 50 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Height (Metric) 140 mm
Limit of Error ±0.06 mL
Standard Taper Joint 12/21 NS Standard Ground
Tolerance ±0.06 mL
Graduated Yes
Class A
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis