Learn More
Glutathione Reduced, Cell Culture Reagent, ≥98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
10g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11445202
Marke: MP Biomedicals 0219467910
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Glutathione Reduced, Cell Culture Reagent, ≥98% is used for protein purification and elutes GST-tagged protein from glutathione agarose.
  • Glutathione suppresses human immunodeficiency virus expression in chronically infected monocytic cells.
  • It is a useful tripeptide involved in many aspects of metabolism, including transport of g-glutanyl amino acids and reductive cleavage of disulfide bonds.
  • Glutathione is an endogenous antioxidant that plays a major role in reducing reactive oxygen species formed during cellular metabolism and the respiratory burst.
  • Glutathione-S-transferase catalyzes the formation of glutathione thioethers with xenobiotics, leukotrienes, and other molecules that have an electrophilic center.
  • Glutathione also forms disulfide bonds with cysteine residues in proteins.
  • Via these mechanisms, it can have the paradoxical effect of reducing the efficacy of anti-cancer agents.
  • Typical Working Concentration: May be used at 5-10 mM to elute glutathione S-transferase (GST) from glutathione agarose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-18-8
Molecular Formula C10H17N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 307.321
MDL Number MFCD00065939
InChI Key RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Melting Point 195°C
Color White
Assay Percent Range >98%
Quantity 10 g
Solubility Information 292.5 mg/mL
Formula Weight 307.32
Percent Purity ≥98%
Grade Cell Culture
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Glutathione Reduced, Cell Culture Reagent
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt