Learn More
Sampling Systems™ GMP Pallet Knife
Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Length (Metric):
190 mm
240 mm
325 mm
380 mm
440 mm
490 mm
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Strong and flexible
- Range of different lengths
Spezifikation
Spezifikation
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Curved |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | Pallet Knife |
| Material | Stainless Steel |
| Length (Metric) | 190 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur