Learn More
Goat anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-69522
Product Code. 18616267
  • 837.00 EUR / 1mL
Description
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Specifications
Specifications
IgG1
Polyclonal
FITC
Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Goat
Ion exchange chromatography
RUO
Secondary
Mouse
Lyophilized
ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
LYOPH
ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen
IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Pools of highly purified homogenous IgG1 isolated from mouse serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
1 mL
Immunology
Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Store at 4°C in the dark.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis