Learn More
3M™ Hazard Warning Tape
Click to view available options
Color:
Black with Yellow Stripes
Red
Unit Size:
24 rolls
Description
- Use for taping in all non-critical applications
- Conformable backing makes vinyl tape ideal for use on curved and irregular surfaces
- Rubber adhesive provides good instant adhesion on many surfaces
- Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
- Can be applied by hand or with floor applicator
- Ideal for marking applications in light traffic areas
Specifica
Specifica
| Description | 767 i |
| Dimensions (L x W) | 50 mm x 33 m |
| Length (Metric) | 33 m |
| Width (Metric) | 50 mm |
| Color | Red |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto