Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Packaging:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Especificaciones
Melting Point | -95°C |
Color | Colorless |
Density | 0.659g/mL at 25°C |
Boiling Point | 69°C |
Quantity | 4 x 5 L |
Explosion Limit | 0.077 |
Flash Point | −26°C (−14.8°F) |
Ignition Point | 453°F |
Packaging | Aluminum Bottle |
Physical Form | Liquid |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido