Learn More
Gibco™ Human IGF-I Recombinant Protein
Recombinant Human Insulin-like Growth Factor 1 (IGF1) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
161.00 EUR - 324.00 EUR
Specifications
For Use With (Application) Cell Culture
Molecular Weight (g/mol) 7.5 kDa
Gene Alias Igf-1
Species Human
Content And Storage Store in freezer (-5 to -30°C).
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
12063599
missing translation for 'viewDocuments'
Gibco™
PHG0078
20 μg
161.00 EUR
20µg
11682069
missing translation for 'viewDocuments'
Gibco™
PHG0071
100 μg
324.00 EUR
100µg
Beschreibung
Beschreibung
Human IGF-I Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IGF1 binds its receptor, IGF1R, activating several signaling pathways. IGF1 has been shown to be involved in proliferation, differentiation, survival, growth, apoptosis and regeneration.
  • High purity: Minimizes interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: More results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High purity recombinant bioactive protein: To help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to help ensure a biologically active protein
  • High biological activity: In-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, and protease assays; specific activity is determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse FDC-P1 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Igf-1
Store in freezer (-5 to -30°C).
2 ng/ml
< 1 EU/ml
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Drug Development, Oncology, Signal Transduction
7.5 kDa
Human
Carrier-Free
proliferation of mouse FDC-P1 cells
E. coli
Recombinant, Ligand
IGFs (Insulin-Like Growth Factors)
98 %
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt