Learn More
Invitrogen™ Human LGI2 Synthetic Peptide
Product Code. 15358770
Click to view available options
Quantity:
50 μg
missing translation for 'unitSize'
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15358770
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ PEP0613
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Synthetic Peptide
LGI2 Synthetic Peptide, PEP-0613, from Invitrogen.
The leucine-rich, glioma inactivated gene 2 (LGI2) is a member of the LGI family in which LGI1 is the exemplar. The LGI family consists of four of highly related proteins containing leucine-rich repeats (LRRs) which are highly similar to other transmembrane signaling molecules and receptors. LGI1 has been identified as a candidate tumor suppressor gene for glioma and plays a role in autodominant lateral temporal epilepsy (ADTLE), an epileptic syndrome characterized by focal seizures with predominant auditory symptoms. Despite its high homology with LGI1 and similar pattern of expression, mutations in LGI2 have not been found to be associated with ADTLE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 55203
Species Human
Purification Method purified
Accession Number Q8N0V4
Common Name Human LGI2
Concentration 200 μg/mL
Content And Storage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulation PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Gene Symbol LGI2
Lyophilized No
Preservative 0.02% sodium azide
Product Type Peptide
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO - research use only
Storage Buffer PBS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt