Learn More
Hydrogen Chloride , 0.5M solution in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Brand:  Thermo Scientific Acros 391748000
 View more versions of this product
Product Code. 10074613
  • 124.62 EUR / 800mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hydrochloric acid
0.5M solution in methanol
0.4 to 0.6M
Glass bottle
12°C
ClH
Liquid
14, 4794
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46
Colorless
7647-01-0, 67-56-1
1.0200g/mL
1.02
800 mL
HCl
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.46
CHEBI:17883
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Mention de danger
  • H370-Causes damage to organs.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P234-Keep only in original container.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
RUO – Research Use Only