Learn More
Hydrogen Peroxide, 30% w/w, ACS Reagent Grade, Scharlab
Product Code. 11332635
Click to view available options
Quantity:
1 L
Unit Size:
1 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11332635
Brand: Scharlab HI01361000
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Used in analytical chemistry, as an oxidizing agent, as a bleaching agent and for pharmaceutical use. Scharlab Hydrogen Peroxide, 30% w/w, ACS Reagent Grade has a volume strength of 110.
  • ACS Reagent Grade
  • Synonyms: Hydrogen dioxide, Hydroperoxide
  • Molecular Formula: H2O2
  • Molar Mass: 34.01g/mol
  • CAS: 7722-84-1
  • EIN ECS No.: 231-765-0
  • Vapor Pressure: ∼18hPa (at 20°C)
  • Residue on Evaporation: max 0.002%
Spezifikation
Boiling Point 107°C
Melting Point -26°C
CAS 7722-84-1
Physical Form Solution
Quantity 1 L
Molecular Formula H2O2
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name hydrogen peroxide
Molecular Weight (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formula Weight 34.01g/mol
Grade ACS Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30.0–32% assay (permanganometric)
Density 1.11g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide, solution 30% w/w (110 vol), reagent grade, ACS, ISO
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Acute toxicity Category 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H318-Causes serious eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Hydrogen peroxide solution
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt