Learn More
Honeywell Safety Products™ Ignite Glasses
Product Code. p-8010189
Click to view available options
Frame Color:
Black, Silver
Red, Silver
Unit Size:
Each
Pack of 10
Lens Tint:
Gray
Product Code. 12320160
Brand: Honeywell Safety Products™ 1017081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Lightweight, frameless, distortion free, unobstructed vision safety glasses. Honeywell Safety Products™ Ignite Safety Glasses offer a comfortable and secure fit.
  • Nine-base, wraparound lens design.
  • Close-to-the-face protection and superior coverage.
  • Lightweight frameless design.
  • All-day comfort and180° of distortion free, unobstructed vision.
  • Adjustable nose-piece.
  • Reduced slippage and personalized, comfortable, secure fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775
Lens Coating Anti-fog, Impact-resistant
Product Type Safety glasses
For Use With (Application) Indoor use. Automotive, Building, Construction, Catering, Food, Industrial Cleaning, Maintenance, Service, Ship Building, Textile, Transportation and Utility industries.
Frame Color Red, Silver
No. per Pack 1 Ea.
Lens Material Polycarbonate
Frame Material Polyamide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato