Learn More
Alfa Aesar™ Indole-3-acetic acid hydrazide, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11427887
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11427887
Brand: Alfa Aesar™ A16562.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5448-47-5
Molecular Formula C10H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 189.218
MDL Number MFCD00005634
InChI Key GYHLCXMCGCVVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-indol-3-yl acetohydrazide, indole-3-acetic acid hydrazide, 3-indoleacetic acid hydrazide, 1-3-indolylacetyl hydrazine, 3-indolylacetic acid hydrazide, 1h-indole-3-acetic acid, hydrazide, hydrazine, 1-3-indolylacetyl, indole 3-acethydrazide, indole-3-acetic hydrazide, indole-3-acetic acid, hydrazide
PubChem CID 21589
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)acetohydrazide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC(=O)NN
Specifications
Melting Point 142°C to 145°C
Quantity 1 g
Formula Weight 189.22
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Indole-3-acetic acid hydrazide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.