Läs mer
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Produktkod. 10104432
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
4 mL
Förpackningsstorlek
1mL
4mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10104432
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 18292037
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
Contains one vial (1mL) of Lipofectin Transfection Reagent.
Ideal reagent for transfection of endothelial cells
  • For transfecting DNA, RNA, and oligonucleotides into mammalian cells, and DNA into plant protoplasts
  • Lipofectin reagent has also been shown to work well, in combination with PLUS™ Reagent, for transfection of HeLa cells
  • Lipofectin Transfection Reagent is a 1:1 (w/w) liposome formulation of cationic lipid N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-n,n,n-trimethylammonium chloride (DOTMA) and dioleoyl phophotidylethanolamine (DOPE) in membrane-filtered water
  • Animal-free origin
Drug Discovery & Development, Gene Expression Analysis & Genotyping, PCR & Real-Time PCR, PCR-Based Drug Discovery Assays, Real Time PCR (qPCR), Real Time PCR-Based Gene Expression Profiling, Target & Lead Identification & Validation
Beställningsinfo
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Each unit contains one or multiple vials (1 ml) of reagent. Store at +4°C. Lipofectin™ Transfection Reagent is guaranteed stable for 6 months when stored properly.
Cell Type Established Cell Lines, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Format 6-well Plate, 12-well Plate, 24-well Plate, 48-well Plate, 96-well Plate, Flasks
Sample Type Plasmid DNA
Transfection Technique Lipid-based Transfection
For Use With (Application) Transfection
Includes Four vials (1mL each) of Lipofectin Transfection Reagent
High-throughput Compatibility Not High-throughput Compatible (Manual)
Product Line Lipofectin
Product Type Transfection Reagent
Quantity 4 mL
Serum Compatible No
Shipping Condition Wet Ice
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.