Learn More
Iron(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Código de producto. p-4781951
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11331559
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014024.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Iron(II) sulfide is used to generate hydrogen sulfide instantaneously by reacting with hydrochloric acid. In laboratory, Kipp’s apparatus is utilized for this purpose. It is used as a re-sulphurizing and alloying agent, as a reducing agent to remove heavy metal impurities from phosphoric acid. It is used to control hydrogen embrittlement in alloy and stainless steel industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1317-37-9
Molecular Formula FeS
Molecular Weight (g/mol) 87.91
MDL Number MFCD00011013
InChI Key GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
SMILES [S--].[Fe++]
Especificaciones
Melting Point 1195°C
Color Brown to Black
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Assay Percent Range 99.9% (Metals basis)
Solubility Information Insoluble in water and nitric acid.
IUPAC Name sulfanylideneiron
Formula Weight 87.91
Odor Odorless
Sensitivity Air and moisture sensitive
Density 4.74
Chemical Name or Material Iron(II) sulfide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado