Learn More
Ismatec™ BVP-Z Gear Pump Drive
Use this drive for pulseless fluid delivery. Ismatec™ BVP-Z Gear Pump Drives feature closed-loop control for pressure independent speed.
Brand:  Ismatec™ ISM446B
Product Code. 11947775
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
  • Powerful, variable speed delivery pump
  • Digital potentiometer for speed setting
  • 20 interchangeable pump-heads
  • Analog interface
Specifications
Specifications
LCD
50/60 Hz
BVP-Z
220 V
220 V
Foot switch
Pump Drive
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt