Learn More
Justrite™ Antistatic Wires with End Connectors
Product Code. 11978039
Click to view available options
Includes:
End Connectors
Insulated Wire, C Clamp, Alligator Clip
Material:
Copper, Polyurethane
Zinc, Steel
Length (Metric):
91.44 cm
304.8 cm
Unit Size:
Each
Product Code. 11978039
Marque: Justrite™ 08505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Prevent ignition by sparks resulting from movement of flammable liquids
Choose from flexible or insulated wire.
  • Flexible wire constructed of multistrand aircraft cable encased in zinc-coated steel
  • Insulated wire constructed of multistrand copper wire with black polyurethane electricity-resistant coating
  • Standard grounding wire lengths are 3 and 10 ft. (1 and 3m); when longer lengths are needed, use several wires with 0.25 in. terminal ends (Cat. Nos. 17-985-90G or 17-985-90J) bolted together
Compliance
Comply with OSHA standards and local safety codes requiring grounded containers during the transfer of liquids and drums connected to an earth ground.
†Coiled.
Spécification
Product Type Wire
Material Zinc, Steel
Includes Insulated Wire, C Clamp, Alligator Clip
Length (English) 36 in.
Length (Metric) 91.44 cm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis