Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10
Product Code. p-5384827
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
0.5 mg
1 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15466929
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65487.|D
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Purification Method HPLC
Common Name Metastin (45-54), amide, human
Content And Storage -30°C to -10°C
Format Powder
Molecular Weight (g/mol) 1302.44
Product Type Kisspeptin-10
Quantity 0.5 mg
Regulatory Status RUO - research use only
Sequence Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.