Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Facial Tissues, 2 Ply Boxed Tissues
GREENER_CHOICE
Product Code. p-6838017
Click to view available options
Dimensions (L x W):
20 x 20.6 cm
21.5 x 18.6 cm
Packaging Quantity:
100 Sheets x 21 Dispenser Boxes
90 Sheets x 12 Dispenser Cubes
Unit Size:
21 sets
Each
Pack of 12
Product Code. 11725383
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Soft and luxurious facial tissues provide elevated care. Packed in a tissue box for a stylish, professional image. Each box contains high quality, soft, strong and absorbent 2 ply facial tissues that are produced from FSC certified fibres.
  • Each individual box of tissues contains 2 ply tissues
  • Tissues are dispensed from a stylish tissue box for a high-quality image
  • Soft facial tissues ideal for use in homes, offices, and washrooms
  • Produced from FSC (Forest Stewardship Council) certified wood
  • Uncompromised care delivering added workplace hygiene from the trusted Kleenex™ brand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Facial Tissue
Length (English) 14.2 in.
Length (Metric) 36.3 cm
Width (English) 9.7 in.
Width (Metric) 24.8 cm
Material Paper
Certifications/Compliance FSC certified
Color White
Dimensions (L x W) 21.5 x 18.6 cm
Format Standard
For Use With (Application) Offices, Fitness Clubs, Hotels, Large Offices, Contract Cleaners, Washrooms
Packaging Quantity 100 Sheets x 21 Dispenser Boxes
Ply 2-ply
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt