Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Drives
Versatile pumps for accurate fluid delivery with an intuitive touch-screen interface
Brand:  Masterflex™ 0752620
 View more versions of this product
Product Code. 17312473
  • 5885.00 EUR / 1 unit
Estimated Shipment: 27-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Powerful, space-efficient drives will accept all L/S pump head and tubing options
  • 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
  • Over-the-air firmware updates let you take full advantage of improvements in drive features and functionality
  • Options for connectivity and control include MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus, or analog signal
  • Three-level user access – gives you the option of controlling who can operate the pump and at what level.
  • Continuous run, volume dispense, and time dispense modes – batch control and interval/off time in Volume and Time modes
  • Pump lets you save and retrieve commonly used dispense programs for rapid set up
  • Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
Spécification
Spécification
±0.1% (0.01 rpm (at 100 rpm))
IP 33
L/S™ MasterSense™ Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive™, ABS Plastic Housing, 0.02 to 100 rpm, 115/230 VAC
0.001 to 580 mL/min.
50/60
6 ft. (1.8 m) line cord with IEC 320/CEE22 socket
Reversible 75 watt
Yes
Non-sterile
90/260 VAC
ABS Plastic and Aluminum
Not Autoclavable
Variable-Speed Digital
5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen
Masterflex™ Pump Heads and Tubing
IP 33
Aluminum
260 mm
Digital Variable Speed
Peristaltic Pump
0.2 to 100 rpm
EtherNet/IP, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis