Learn More
Labconco™ Ducting Parts: Connectors
Connectors for Labconco ducts
705.00 EUR
Spécification
For Use With (Equipment) Hoods and Enclosures
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Product Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Product Type Prix Quantité et disponibilité  
15789688
missing translation for 'viewDocuments'
Labconco™
5440900
Connector, Exhaust (Six Thimble)
705.00 EUR
Each
Description
Description
Powder-coated steel, 6 in. diameter, for connecting the glove box to ductwork attached to a remote blower. Remote blower must be balanced with glove box's built-in blower.
Spécification
Spécification
Hoods and Enclosures
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis