Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Product Code. p-7181446
Click to view available options
Quantity:
1 mg
25 μg
Unit Size:
Each
Product Code. 10359194
Brand: Invitrogen™ PV3774
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
A general reagent for use in assay development, this terbium labeled antibody will bind rabbit antibodies.
A general reagent for use in assay development, this terbium labeled antibody will bind rabbit antibodies. This product is ideally suited for use during assay development when evaluating multiple primary rabbit antibodies or when you are unable to directly terbium label your primary antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody, 25μg, Liquid, 1.03mg/mL Concentration, Rabbit Species Reactivity, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, 6 Months Shelf Life, Store in –20°C, Used for Pharma and Biophar
Content And Storage Terbium-labeled anti-Rabbit antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
Detection Method Fluorescence
Excitation/Emission 340/490, 520 nm
Quantity 25 μg
Reactivity Rabbit
Readout End Point
Shipping Condition Dry Ice
Conjugate Lanthanide Chelates, Terbium (Tb)
Format Liquid
Formulation Liquid
For Use With (Application) Pharma and biopharma, secondary detection, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, biochemical kinase assays, secondary detection
Product Type LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Antibody
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato