Learn More
Lead antimonide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific™
Product Code. 11373438
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12266-38-5
Molecular Formula PbSb
Molecular Weight (g/mol) 328.96
MDL Number MFCD00151190
InChI Key QQHJESKHUUVSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoantimonide, lead antimonide, lead-antimonide, stibanylidyneplumbyl, antimony, compd. with lead 1:1, antimony, compound with lead 1:1
PubChem CID 72720464
IUPAC Name stibanylidynelead
SMILES [Sb]#[Pb]
Specifica
Physical Form Lump
Quantity 25 g
UN Number UN1549
Formula Weight 328.94
Percent Purity ≥99%
Odor Odorless
Density 6.72g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Lead antimonide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato