Learn More
STERIS™ Lead-free Autoclave Indicator Tape
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 m x 19 mm
50 m x 25 mm
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Self-adhering tape with a chemical indicator printed on one side
- The easily recognizable stripes change color when exposed to the specific sterilization, verifying exposure to the process without the need to open packs or check records
- Color change brown/black
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Brown, Black |
| Dimensions (LxW) | 50 m x 19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur