missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lead solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
Packaging:
Bottle
Unit Size:
100mL
50mL
Spécification
Spécification
| Packaging | Bottle |
| Concentration | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantity | 50 mL |
| Chemical Name or Material | Lead |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu