Learn More
Lithium nitrate, anhydrous, 99.98% (metals basis)
Product Code. 11381578
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
1g
250g
50g
Product Code. 11381578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010985.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Lithium nitrate, anhydrous is used in the manufacture of red-colored fireworks and flares. has been proposed as a medium to store heat collected from the sun for cooking. A Fresnel lens would be used to melt solid lithium nitrate, which would then function as a 'solar battery', allowing heat to be redistributed later by convection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Molecular Formula LiNO3
Molecular Weight (g/mol) 68.94
MDL Number MFCD00011094
InChI Key IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC Name lithium;nitrate
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Boiling Point 600°C (decomposition)
Melting Point 264°C
Physical Form Crystalline
Quantity 250 g
UN Number UN2722
Merck Index 14,5536
Solubility Information Soluble in water. Also soluble in ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Formula Weight 68.95
Percent Purity 99.98%
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.38 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Lithium nitrate, Anhydrous
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt