Learn More
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Safety Shoes
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Beschreibung
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Thermoplastic Polyurethane (TPU) Outsole
- Full grain leather construction
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Brown |
| Design | Martino (Frontier 162) |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
| Material | Leather |
| Size | 39 |
| Toe Material | Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur