Learn More
Micronova™ Stainless Steel Quick Disconnect SSU Handles
Codice prodotto. 13157506 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Extendible Handle
Extendible Handle, Quick Disconnect Attachment
Fixed Handle
Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment
Universal Extendible Handle
Length (English):
12 in.
14 to 23 in.
18 to 36 in.
25 in.
37 in.
38 to 72 in.
47 to 80 in.
51 in.
61 in.
62 to 120 in.
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13157506
missing translation for 'mfr': Micronova™ SSU5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
The fundamental electropolished stainless steel handles with quick disconnect attachments that work with all Micronova QD series mop adapters and cleaning tools. Available in a range of fixed and extendible lengths.
Entire handle can be autoclaved
The Micronova Stainless Steel Quick Disconnect SSU Handles are made from 304 electropolished stainless steel with polyketone components that provide strong, hard-wearing all-around connections for efficient and long lasting use. The included Quick Disconnect attachment is designed for use with the QD series mop adapters and cleaning tools.
  • Fundamental handles that work with all Micronova mopping systems
  • Electropolished stainless steel with Polyketone components
  • Strong, hard-wearing connections for long lasting use
  • Available fixed or extendible:
    • Fixed length handles available from 8 in (20 cm) to 5 feet (1.5 m)
    • Extension handles available from 3 feet (1 m) to 10 feet (3 m)
  • For use with all QD series adapters
  • May be used with QP tools and frames with addition of the SSA adapter
  • Good compatibility with disinfectants
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment
Color Gray
Length (English) 37 in.
Sterility Non-sterile
Length (Metric) 94 cm
Autoclavable Autoclavable
Resistant To Chemicals, Corrosion
Care Instructions Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage
For Use With (Equipment) Mops
For Use With (Application) Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms
Color-coded No
Material Electropolished Stainless Steel (304), Polyketone
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato