Learn More
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylene Write-on Bags
Click to view available options
Width (Metric):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Height (Metric):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Unit Size:
Pack of 100
Beskrivning
- Clear polyethylene bags with Grip Seal resealable strips
- Three generously sized write-on labelling bars for easy identification and organization
- Ideal for storing stationery and sending samples
- Available in a range of sizes to meet storage needs
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Resealable Write-On Bag |
| Color | Clear with White Bars |
| For Use With (Application) | Ideal for storing stationery and sending samples |
| Material | Polyethylene |
| Thickness (Metric) | 50 μm |
| Quantity | 100 Pack |
| Width (Metric) | 254 mm |
| Height (Metric) | 356 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering