Learn More
Schmidlin™ Mistral Evolution Nitrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
Marque: Schmidlin™ DB-EVO-40-EU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Increases efficiency and return on investment
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- LC/MS grade purity
- Integrated, low noise, oil-free compressors
- Proprietary carbon molecular sieve technology
- Complete 'plug and play' LC/MS solution
Spécification
83.5 cm | |
68 cm | |
8 bar | |
48.5 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz | |
1800 W |
40 L/min. | |
35°C | |
19 in. | |
Outlet: 6 mm OD Compression or 1/4 in. | |
>97% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu