Learn More
RAGE Mouse anti-Human, Clone: 176902, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 12 publications
Brand:  R&D Systems MAB11451-SP
Encompass
Code produit. 15703824
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
AGER Monoclonal specifically detects AGER in Human samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Spécification
Spécification
RAGE
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 2 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Q15109
AGER
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human RAGE Gln24-Ala344 Accession # Q15109
25 μg
Primary
Detects human RAGE in ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse RAGE and recombinant rat RAGE is observed.
Human
Purified
Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA
176902
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
advanced glycosylation end product-specific receptor, AGER, RAGE isoform delta, RAGE isoform sRAGE-delta, Receptor for advanced glycosylation end products, receptor for advanced glycosylation end-products, SCARJ1
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
5891
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis