Learn More
Mouse IL-4 ELISPOT Pair, BD
Convenient set of unlabelled anti-IL-4 capture antibody and a biotinylated anti-IL-4 detection antibody
Brand:  BD Biosciences 551878
765.81 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Product Code. 15866718
  • 770.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Includes: Mouse IL-4 ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Mouse IL-4 ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis