Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace LT 40/12 with Lift Door and Controller, Up To 1200°C
Product Code. 17408972 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
40 L
Unit Size:
Each
Product Code. 17408972
Brand: Nabertherm™ L405H2ANO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. Se returpolicy
Muffle furnaces have been proven for daily laboratory use. These models stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability.
Muffle furnaces have been proven for daily laboratory use. This model stands out for its excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability.
  • Ceramic heating plates with integrated heating elements are safeguarded and easy to replace
  • Adjustable air inlet integrated in the door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
Specifikationer
Controller Type C550
Capacity (Metric) 40 L
Temperature (Metric) 1200°C
Type Muffle Furnace
Dimensions (D x W x H) Interior 490 x 320 x 250 mm
Dimensions (L x W x H) Exterior 705 x 530 x 900 mm
Voltage 400 V
Wattage 6000 W
Frequency 50/60 Hz
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.