Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories
Product Code. p-4528683 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
High Version
Long Small Tube Metal Tip
Long Small Tube Plastic Tip
Small Long-tube Cassette
Small Tube Metal Tip
Small Tube Plastic Tip
Product Type:
Priming Vessel
Tube Dispensing Cassette
Tube Holder Assembly
Tube Reagent Filter
Quantity:
1 Ea.
5 Pk.
Unit Size:
Each
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10256343
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 24073290
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with combi accessories.
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Tube Dispensing Cassette
Autoclavable Autoclavable (10 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Description Small Tube Plastic Tip
Material Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Volume (Metric) 0.5 to 50 μL
For Use With (Equipment) Multidrop Combi, Multidrop Micro
Quantity 1 Ea.
Volume (Metric) Dead <1 mL
Diameter (Metric) Tip: 0.22 mm; Tubing: 0.4 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt