Learn More
Naftifine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7077748 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 15560584
Brand: Thermo Scientific Acros 458660010
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65473-14-5
Molecular Formula C21H21N·ClH
Molecular Weight (g/mol) 323.86
InChI Key OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Synonym naftifine hydrochloride, naftifine hcl, naftin, exoderil, naftifungin, n-trans-cinnamyl-n-methyl-1-naphthylmethyl amine hydrochloride, e-n-cinnamyl-n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, naftin tn, e-n-methyl-n-1-naphthylmethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine-hydrochloride
PubChem CID 5281098
ChEBI CHEBI:7452
IUPAC Name (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(CC=CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Spezifikation
Melting Point 175.0°C to 179.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Solubility Information Solubility in water: 0.0068g/L ( 25°C ). Other solubilities: in ethanol 0.034g/L ( 25°C )
Formula Weight 323.86
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Naftifine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt