Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Product Code. 10512425
Click to view available options
Color:
Amber
Blue
Green
Natural
Pink
Purple
Red
White
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10512425
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3428210110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Identify samples quickly with sterile, low-profile closures molded of high-purity low metal content PPCO resin, available in a variety of colors.
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
Features:
PPCO Closures:
  • Sterile to 10-6 SAL
  • RNase/DNase-free
  • Noncytotoxic and nonpyrogenic 
  • Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials
Ordering Information:
Nalgene Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile vials separately (Cat. Nos. 342800, 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Low-profile closures for micro packaging vials
Color Natural
Diameter (Metric) Outer 11 mm
Material PPCO
Sterility Sterile
No. per Case 1000
No. per Pack 500
Product Line Nalgene
Closure Material PPCO
Quantity 500 Bag, 1000 Cs.
Certifications/Compliance ISO 13485:2016
Type Closure
Closure Size 11 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt