Learn More
Abeba™ Nature 4040 Shoes
Leather covered cork footbed is ESD dissipative.
Marque: Abeba™ 4040/45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- White
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Leather coated cork footbed
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Adjustable instep area
- Buckle fastening
- Resistant to oil and benzine
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cork | |
45 | |
Rubber |
White | |
Leather | |
Slip-resistant | |
4040 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu