Learn More
Memmert™ Nearly Gastight Interior with Gas Inlet/Outlet for UF1060plus
Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UF1060plus Oven
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Gas inlet/outlet through 2 tubes with ball valves
- Technical clarification required for combination with other options
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | UF1060plus Oven |
| Type | Interior |
| Includes | Gas Inlet/Outlet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur