Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Codice prodotto. 10343060 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantity:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10343060
Marca: Cytiva 17531802
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Combines the advantages of Ni2 for purification of histidine tagged proteins, with the well industrially established properties of the Sepharose Fast Flow platform. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 Fast Flow is part of a range of IMAC chromatography media for capture and intermediate purification.
Ni Sepharose 6 Fast Flow is a member of the Cytiva range of IMAC chromatography media for capture and intermediate purification.
  • Designed for scaling up purification of histidine-tagged proteins.
  • High protein binding capacity and minimal leakage of Ni2+ ions.
  • As a BioProcess medium it fulfills industrial demands for security of supply, robust performance and regulatory support.
  • Available in convenient prepacked HisPrep and HisTrap column formats.
  • Composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix and pre-charged with Ni2+ ions for purification of histidine tagged proteins.
  • The coupling chemistry and the novel ligand is designed to give minimal ligand and Ni2+ leakage while providing high capacity.
  • Available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development.
  • As member of the BioProcess media range, Ni Sepharose 6 Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Buffer 0.1M HCl, 0.1M NaOH, 8M Urea
Product Type Ni Sepharose 6 FF chromatography media
Quantity 100 mL
Height (English) 9.84 in.
Height (Metric) 250mm
Flow Rate 600 cm/hr.
Max. Pressure 1 bar
pH Range 3 to 12
Particle Size 90μm
Support Type 6% Cross-linked Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Matrix Ni-Sepharose
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 3
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato