Learn More
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
Product Code. p-200101691
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16420678
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY77652
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Spezifikation
Chemical Name or Material Nucleoside-Analog-2
CAS 876708-01-9
Color Gray
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C9H11N5O6
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 285.21
Formula Weight 285.21
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt