Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phase HPLC Columns
Product Code. 12472660 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
4 mm
4.6 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12472660
Brand: Macherey-Nagel™ 720149.40
Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed for reverse phase chromatography. Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phase HPLC Columns are nonpolar, endcapped EC analytical columns with Octadecyl modified silica phases for HPLC. Columns feature 3μm particles and 120 Å pore size, with 11% carbon content.
NUCLEOSIL™ is a family of totally porous spherical silicas. They feature a very pure and uniform SiO2 structure and have gained wide acceptance as routine chromatographic packings for very different fields of modern chromatography. They are an absolutely reliable choice for applications involving analytical and preparative columns, with many benefits:
  • High efficiency due to narrow particle size distribution
  • High separation performance due to optimized binding techniques
  • High chemical and mechanical stability
  • High load capacity and recovery rates
  • High reproducibility from lot to lot
Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions with slight residual silanol interactions.
Spécification
Column Chemistry Nonpolar
Column Format Analytical Column
Crosslinking Octadecyl
Diameter (Metric) 4 mm
For Use With For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Functionality/Interaction Type Hydrophobic
Hydrophobicity Yes
Length (Metric) 100 mm
Max. Pressure 5800 psi (400 bar)
Mobile Phase Compatibility Acetonitrile/water
Particle Shape Spherical
Particle Size 3 μm
pH 2 to 8
Pore Size 120 Å
Pore Volume 0.65 mL/g
Quantity 1 Ea.
Solvents Acetonitrile/water
Surface Area 200 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18
Packing Material Silica
Carbon Load 11%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Material Stainless Steel
Type EC Column
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis