Learn More
Omadacycline tosylate, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
5mg
Description
Omadacycline tosylate acts through the inhibition of bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Omadacycline tosylate possesses broad-spectrum antibacterial activity against aerobic and anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as atypical bacteria. Omadacycline tosylate can be used for the research of acute bacterial skin and skin-structure infections, community-acquired pneumonia, and urinary tract infections.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Omadacycline tosylate |
| CAS | 1075240-43-5 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C36H48N4O10S |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | PTK 0796 tosylateAmadacycline tosylate |
| Solubility Information | H2O : 12.5 mg/mL (17.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@@](C[C@@]2([H])C(C(C3=C(O)C(CNCC(C)(C)C)=CC(N(C)C)=C3C2)=O)=C4O)([H])[C@@]4(O)C1=O)N.OS(=O)(C5=CC=C(C)C=C5)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 728.85 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu