Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
Codice prodotto. 10134561 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10134561
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726205.60
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifications
Diameter (Metric) 0.4 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 1 MS
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC), ECD, General Analyses at Trace Level
Temperature Range 340°C to 360°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 60 m
Quantity 1 Each