Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Film Thickness:
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 0.4 mm |
| For Use With (Equipment) | Ideal for Ion Trap and Qadrupole MS Detectors |
| Type | GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.2 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 MS Accent |
| USP Type | G1, G2, G38 |
| For Use With (Application) | Gas Chromatography (GC) |
| Temperature Range | 320°C to 340°C |
| Film Thickness | 0.35 μm |
| Length (Metric) | 12 m |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur