Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Product Code. 17204436
Click to view available options
Color:
Assorted (Red, Yellow, Blue, Green, Orange)
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Closure Size:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 10000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17204436
missing translation for 'mfr': Labcon 35048000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
  • Designed to easily recap blood drawing tubes, glass test tubes, and plastic culture tubes, Overfit Caps are ideal for protocols that require centrifugation, agitation,
    and refrigeration.
  • Offered in a variety of bright colors, Labcon's Overfit Caps are the ideal alternative to costly parafilm or plug caps that are prone to evaporation.
  • Cap includes integral thumb lever for easy opening and vertical ridges for secure grip
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Closure Size 16 mm
Pre-sterilized No
Product Type Overfit Cap
Autoclavable Not Autoclavable
Material Polyethylene
Color Natural
For Use With (Application) Protocols that require centrifugation, agitation, and refrigeration
Packaging 1000/Bag, 10 Bags/Cs.
Clean Claims ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Culture Tubes
Disposable Single-use
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt