Learn More
p41 Flagellin Antibody (6802), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08849JF549
Product Code. 18587865
  • 655.00 EUR / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
p41 Flagellin Monoclonal antibody specifically detects p41 Flagellin in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
p41 Flagellin
Monoclonal
Janelia Fluor 549
41 kDa antigen, fla, Flagellar filament 41 kDa core protein, Flagellin, p41
A crude sonicate of Borrelia spirochetes
100 μg
Primary
Bacteria
Purified
ELISA, Immunofluorescence
6802
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
46847386
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt